75059
1-Butyl-3-methylimidazolium octyl sulfate
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
BMIM OSU
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Impurezze
≤1.0% water
Stringa SMILE
CCCCn1cc[n+](C)c1.CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H15N2.C8H18O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11/h6-8H,3-5H2,1-2H3;2-8H2,1H3,(H,9,10,11)/q+1;/p-1
KIDIBVPFLKLKAH-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
One of the most popular lipase for synthetic use is the Candida antarctica lipase (CALB). CALB catalyzes the enantioselective acylation of 1-phenylethylamine with 4-pentenoic acid