Documenti fondamentali
75056
Sigma-Aldrich
(+)-Valencene
technical, ≥70%
Sinonimo/i:
(3R,4aS,5R)-4a,5-Dimethyl-3-isopropenyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.35
Beilstein:
3539153
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥70%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +100±25°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
274 °C (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCC=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H24/c1-11(2)13-8-9-14-7-5-6-12(3)15(14,4)10-13/h7,12-13H,1,5-6,8-10H2,2-4H3/t12-,13-,15+/m1/s1
QEBNYNLSCGVZOH-NFAWXSAZSA-N
Descrizione generale
(+)-Valencene is a sesquiterpene, which contains decalin framework and two methyl-bearing stereocenters. It is an aroma component of citrus fruit.
Applicazioni
(+)-Valencene can be used as a precursor to prepare:
  • (+)-Nootkatone (a sesquiterpene) by dark singlet oxygenation.
  • Benzoyloxyvalencene by reacting with tert-butyl peroxy benzoate via Kharasch−Sosnovsky allylic oxidation method.
  • (+)-Lineariifolianone, a natural product.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Octanal 99%
Sigma-Aldrich
O5608
Octanal
Myrcene analytical standard
Supelco
64643
Myrcene
p-Cymene 99%
Sigma-Aldrich
C121452
p-Cymene
β-Carotene synthetic, ≥93% (UV), powder
Sigma-Aldrich
C9750
β-Carotene
CitAP2. 10 activation of the terpene synthase CsTPS1 is associated with the synthesis of (+)-valencene in 'Newhall'orange.
Shen SL, et al.
Journal of Experimental Botany, 67(14), 4105-4115 (2016)
One-Pot Synthesis of (+)-Nootkatone via Dark Singlet Oxygenation of Valencene: The Triple Role of the Amphiphilic Molybdate Catalyst.
Hong B, et al.
Catalysts, 6(12), 184-184 (2016)
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis