743003
2-Butanone peroxide
technical
Sinonimo/i:
Ethyl methyl ketone peroxide, Methyl ethyl ketone peroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Stato
liquid
contiene
2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol-diisobutyrate as stabilizer
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Indice di rifrazione
n20/D 1.432
Densità
1.053 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroperoxide
peroxide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)(OO)OOC(C)(CC)OO
InChI
1S/C8H18O6/c1-5-7(3,11-9)13-14-8(4,6-2)12-10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
WFUGQJXVXHBTEM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Studies of the adiabatic runaway reaction of Me Et Ketone peroxide
- Quantitation of metal ions in archaeological glass via abrasive stripping square-wave voltammetry
- Imaging of hydrogen peroxide and hydrogen peroxide-scavenging substances by photon emission
- Synthesis of oligonucleotides via phosphoramidite method
- Oxidation of nucleoside phosphites into phosphates
- Comparing the relative effectiveness of human plasma glutathione peroxidase as a catalyst for reduction of hydroperoxidases
Analyte for direct electrochemical catalystis of immobilized Hb in an ethanol-water mixture
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?