Documenti fondamentali
74291
Sigma-Aldrich
2-(Fmoc-amino)ethyl bromide
≥95.0% (AT)
Sinonimo/i:
9-Fluorenylmethyl N-(2-bromoethyl)carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (AT)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
Fmoc
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H16BrNO2/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,19,20)
GDIPNIOJNLDDRP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)