Documenti fondamentali
445185
Sigma-Aldrich
2-(Fmoc-amino)ethanol
97%
Sinonimo/i:
9-Fluorenylmethyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate, N-Fmoc-ethanolamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
144-147 °C (lit.)
Gruppo funzionale
Fmoc
ester
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H17NO3/c19-10-9-18-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16,19H,9-11H2,(H,18,20)
XLIFWDZVNRWYKV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)