Documenti fondamentali
440507
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)trifluoroacetamide
97%
Sinonimo/i:
N-(Trifluoroacetyl)ethanolamine
About This Item
Formula condensata:
CF3CONHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.09
Beilstein:
1934914
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
32-35 °C (lit.)
Densità
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
O=C(NCCO)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c5-4(6,7)3(10)8-1-2-9/h9H,1-2H2,(H,8,10)
NPSVCXHBJVBBAD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used in the development of a microwave-mediated method for O-allylation of amido alcohols on chromatographic alumina.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synlett, 389-389 (1996)