Key Documents
8.14690
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroacetamide
for synthesis
Sinonimo/i:
2,2,2-Trifluoroacetamide
About This Item
Formula condensata:
F3C-CO-NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
206-559-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
powder
pH
3.6 (23 °C, 460 g/L in H2O)
Punto di fusione
73-75 °C
Solubilità
460 g/L
Densità bulk
960 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H2F3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3