Documenti fondamentali
739154
Sigma-Aldrich
1-Boc-5-oxo-piperazine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
165-175 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)NCC1C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-5-7(13)11-4-6(12)8(14)15/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,13)(H,14,15)
PYQDNNRESXVUND-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)