633488
3-Formyl-4-hydroxybenzoic acid
97%
Sinonimo/i:
5-Carboxysalicylaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
246-250 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O4/c9-4-6-3-5(8(11)12)1-2-7(6)10/h1-4,10H,(H,11,12)
NXZBZWZORYEIJL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?