Key Documents
673706
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-hydroxybenzoesäure-methylester
97%
Sinonimo/i:
3-Formyl-4-hydroxybenzoesäure-methylester, 5-(Methoxycarbonyl)salicylaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
80-84 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)6-2-3-8(11)7(4-6)5-10/h2-5,11H,1H3
ADSJCWKOKYOJSZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)