736260
1-Aminocyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
ACPC-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3D4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
229-231 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2
PAJPWUMXBYXFCZ-LNLMKGTHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)