736198
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 10% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Concentrazione
10% in chloroform-d (99.8 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
Spessore parete tubo NMR
0.24 mm
Formato
single component solution
Stringa SMILE
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>140.0 °F - closed cup - Not classified due to data which are conclusive although insufficient for classification.
Punto d’infiammabilità (°C)
> 60 °C - closed cup - Not classified due to data which are conclusive although insufficient for classification.
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?