Key Documents
489816
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(phenyl-3,5-d2)
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
L-4-Hydroxyphenyl-3,5-d2-alanine
About This Item
Formula condensata:
4-(HO)C6H2D2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]c1cc(C[C@H](N)C(O)=O)cc([2H])c1O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i3D,4D
OUYCCCASQSFEME-ZQCIBQAJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)