Documenti fondamentali
736023
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-iodopyridine
97%
Sinonimo/i:
4-Iodo-3-pyridinamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
65-70 °C
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Nc1cnccc1I
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
ZJRSKTXMSIVNAU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)