Key Documents
735493
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid, N-Boc-L-β-proline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -15.0, c = 0.5% in chloroform
Punto di fusione
138-143 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
HRMRQBJUFWFQLX-SSDOTTSWSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3