Documenti fondamentali
734845
Sigma-Aldrich
2-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
C4H2N2NH2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
209-214 °C
Stringa SMILE
Nc1ncc(cn1)C=O
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5-7-1-4(3-9)2-8-5/h1-3H,(H2,6,7,8)
DPOYRRAYGKTRAU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)