Key Documents
672629
Sigma-Aldrich
Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
5-Aminonicotinic acid methyl ester, Methyl 5-aminonicotinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Beilstein:
128569
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (HPLC)
97%
Forma fisica
solid
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cncc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,8H2,1H3
MBGSRKHDEJNWED-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)