Documenti fondamentali
730831
Sigma-Aldrich
4-Pyrimidinecarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
210-215 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccncn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-1-2-6-3-7-4/h1-3H,(H,8,9)
YPOXGDJGKBXRFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Te Wang et al.
Folia microbiologica, 65(5), 909-916 (2020-06-03)
A systematic study on the lack of dissimilatory nitrate reductase (NAR) properties in Halomonas strains had been reported so far. The effects of different factors on Halomonas sp. B01 NAR activity were investigated. The salt tolerance of NAR was characterized.