707384
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
97%
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
204-213 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-4(8)3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)