Documenti fondamentali
685399
Sigma-Aldrich
Methyl 1H-pyrrole-3-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
85-89 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc[nH]c1
InChI
1S/C6H7NO2/c1-9-6(8)5-2-3-7-4-5/h2-4,7H,1H3
WLBNVSIQCFHAQB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Ahmed M Zheoat et al.
Fitoterapia, 134, 5-13 (2019-01-29)
Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) is a plant that is widely recognised for its antihypertensive properties; however the constituent(s) responsible for this biological activity are presently unknown. The aim of this study was to identify the potential compounds that are responsible for