Documenti fondamentali
728675
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-fluoropyridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5FN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.563
Densità
1.212 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1cccnc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
QVDACIZNNNFTBO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)