722197
Methyl thiocyanate
97%
Sinonimo/i:
Thiocyanic acid methyl ester
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
Densità
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiocyanate
thioether
Stringa SMILE
CSC#N
InChI
1S/C2H3NS/c1-4-2-3/h1H3
VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?