Documenti fondamentali
721832
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)pyrrolidine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
95%
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
63-68 °C
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)
DQQJBEAXSOOCPG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Takahiro Takayama et al.
Analytica chimica acta, 898, 73-84 (2015-11-04)
Chiral metabolites are found in a wide variety of living organisms and some of them are understood to be physiologically active compounds and biomarkers. However, the overall analysis of chiral metabolomics is quite difficult due to the high number of