Key Documents
561479
Sigma-Aldrich
4-Aminopiperidine
Sinonimo/i:
4-Piperidinamine, Piperidin-4-ylamine
About This Item
Formula condensata:
C5H10NNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Indice di rifrazione
n20/D 1.4910 (lit.)
Livello qualitativo
Densità
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2
BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Cdk5/p25 kinase inhibitors
  • Antimalarials
  • Selective cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitors
  • IKKβ inhibitors
  • Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
  • Human and murine soluble epoxide hydrolase inhibitors
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)