Documenti fondamentali
735868
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl (R)-piperidin-3-ylcarbamate, (R)-3-tert-Butoxycarbonylaminopiperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
Beilstein:
10662518
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +3.2°, c = 0.5 in DMF
Punto di fusione
116-121 °C
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-5-4-6-11-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)/t8-/m1/s1
WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)