Documenti fondamentali
720585
Sigma-Aldrich
Bis(tributyltin)sulfide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H54SSn2
Numero CAS:
Peso molecolare:
612.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.518
Densità
1.179 g/mL at 25 °C
Formato
neat
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
ketone
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)S[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.S.2Sn/c6*1-3-4-2;;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
BDIWFCKBPZPBQT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)