Documenti fondamentali
719676
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethanol-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Ethylene glycol butyl ether-13C6
About This Item
Formula condensata:
13CH3(13CH2)3O13CH213CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
169-172.5 °C (lit.)
Densità
0.947 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
POAOYUHQDCAZBD-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)