53071
Etere butilico del glicole etilenico
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Butossietanolo, Butilglicole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
473 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
Water, ≤0.1% (coulometer)
Limite di esplosione
10.6 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
n20/D 1.420
P. ebollizione
169-172.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)