Documenti fondamentali
714887
Sigma-Aldrich
2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) solution
0.2 M in toluene
Sinonimo/i:
α,α,′-Azoisobutyronitrile solution, AIBN solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
0.2 M in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.495
Densità
0.858 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
azo
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) (AIBN) is a radical initiator. AIBN solution can be used to initiate radical-induced reactions, specifically free-radical polymerizations. It can be used in:
  • Synthesis of styrene-vinyl pyridine diblock copolymers by reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
  • Preparation of silicon oxycarbide glasses.
  • Synthesis of poly [N-(p-vinyl benzyl) phthalimide] for the preparation of titanium dioxide composites for electrophoretic displays.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Stable titanium dioxide grafted with poly [N-(p-vinyl benzyl) phthalimide] composite particles in suspension for electrophoretic displays.
Dai R, et al.
Colloid and Polymer Science, 289(4), 401-407 (2011)
Optimization of sol?gel/pyrolysis routes to silicon oxycarbide glasses.
Strachota A, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 358(20), 2771-2782 (2012)
Aspects of the chemistry of azobisisobutyronitrile.
Bevington J C.
Journal of Polymer Science, 10(3), 195-202 (1993)
Styrene?vinyl pyridine diblock copolymers: Synthesis by RAFT polymerization and self?assembly in solution and in the bulk.
Zamfir M, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 50(8), 1636-1644 (2012)
Brandon Lynch et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 105(7), 1863-1873 (2016-05-31)
Cartilage repair presents a daunting challenge in tissue engineering applications due to the low oxygen conditions (hypoxia) affiliated in diseased states. Hence, the use of biomaterial scaffolds with unique variability is imperative to treat diseased or damaged cartilage. Thermosensitive hydrogels
Global Trade Item Number
SKUGTIN
714887-100ML4061832848747