452106
2,2′-Azobis(2-methylpropane)
97%
Sinonimo/i:
Azo-tert-butane, Di-tert-butyldiazene
Saggio
97%
Impurezze
<3% n-pentane
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. eboll.
47-48 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
azo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)N=NC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
GKCPCPKXFGQXGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?