713708
(R)-(+)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol
97%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-2-Amino-2′-hydroxy-1,1′-binaphthalene, (R)-NOBIN
Saggio
≥96.5% (HPLC)
97%
Forma fisica
crystals
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.0%
InChI
1S/C20H15NO/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,22H,21H2
HIXQCPGXQVQHJP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?