713694
(S)-(−)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol
97%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-2-Amino-2′-hydroxy-1,1′-binaphthalene, (S)-NOBIN
Saggio
≥96.5% (HPLC)
97%
Stato
crystals
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.0%
Stringa SMILE
Nc1c(c4c(cc1)cccc4)c2c3c(ccc2O)cccc3
InChI
1S/C20H15NO/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,22H,21H2
HIXQCPGXQVQHJP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
713694-100MG | 4061832625706 |
713694-500MG | 4061832625713 |