241091
trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
solid
P. ebollizione
260-262 °C (lit.)
Punto di fusione
39-41 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
petroleum ether: very slightly soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?