688827
trans-1-Phenyl-2-buten-1-one
technical, 80%
Sinonimo/i:
trans-Crotonophenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Beilstein:
2039624
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥80% (GC)
80%
Stato
liquid
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
FUJZJBCWPIOHHN-QHHAFSJGSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
688827-1G | 4061825592459 |
688827-5G | 4061831831382 |