710784
11-Deoxycortisol-2,2,4,6,6-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
11-Deoxy-17-hydroxycorticosterone-2,2,4,6,6-d5, 17,21-Dihydroxyprogesterone-2,2,4,6,6-d5, Cortexolone-2,2,4,6,6-d5, Reichstein′s substance S (2,2,4,6,6-d5)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
208 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1/i3D2,5D2,11D
WHBHBVVOGNECLV-NGKMQDFHSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?