900080
Hydrocortisone-9,11,12,12-d4 21-sulfate sodium salt
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
Cortisol-9,11,12,12-d4 21-sulfate sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(COS(=O)([O-])=O)[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C([2H])([2H])[C@@]21C)=O.[Na+]
InChI
1S/C21H30O8S.Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h9,14-16,18,23,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1/i10D2,16D,18D;
DJKQHUMDQFOLHE-IWVMSBTQSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)