SMB00980
Cortisol sulfate sodium salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cortisol, 21-(hydrogen sulfate), monosodium salt (6CI, 7CI, 8CI), Sodium 11,17-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(COS(O)(O[Na])=O)[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@@]21C)=O
InChI
1S/C21H30O8S.Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h9,14-16,18,23,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1
DJKQHUMDQFOLHE-WDCKKOMHSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High-quality molecule suitable for mulitple research applications
- Commonly employed in Metabolomics and Biochemical studies
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)