Documenti fondamentali
706418
Sigma-Aldrich
α-Cyclohexylmandelic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
170-175 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
YTRNSQPXEDGWMR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tomohiro Yoshida et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 111, 167-176 (2017-10-03)
Carboxylesterase (CES) and arylacetamide deacetylase (AADAC) are the major enzymes responsible for the hydrolysis of various clinical drugs. Our recent study demonstrated that the identity of the responsible hydrolase can be roughly surmised based on the chemical structures of compounds