Documenti fondamentali
543152
Sigma-Aldrich
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)2NCH2C≡CCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
231-232 °C (lit.)
Densità
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CCN(CC)CC#CCO
InChI
1S/C8H15NO/c1-3-9(4-2)7-5-6-8-10/h10H,3-4,7-8H2,1-2H3
ACGZBRWTWOZSFU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol may be used to synthesize 2,3-butadien-1-ol.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Claisen Rearrangements with Mesityl Oxide Dimethyl Ketal. Synthesis of Ipsdienone, E-and Z-Ocimenone, 2, 6?Dimethyl
Baeckstrom P, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 41, 442-447 (1987)