Key Documents
701432
Sigma-Aldrich
L-Threonine-2,3,4,4,4-d5
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD3CD(OH)CD(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
256 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1D3,2D,3D
AYFVYJQAPQTCCC-WKHZCAFQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)