Documenti fondamentali
392901
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide-d
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
DCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
-61 °C (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3D
ZMXDDKWLCZADIW-WFVSFCRTSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34, 263-263 (1994)
Claudia Orelio et al.
Haematologica, 94(3), 409-413 (2009-02-13)
Shwachman-Diamond syndrome is a hereditary disorder characterized by pancreatic insufficiency and bone marrow failure. Most Shwachman-Diamond syndrome patients have mutations in the SBDS gene located at chromosome 7 and suffer from recurrent infections, due to neutropenia in combination with impaired
Bart R B Haverkorn van Rijsewijk et al.
Molecular systems biology, 7, 477-477 (2011-04-01)
Despite our increasing topological knowledge on regulation networks in model bacteria, it is largely unknown which of the many co-occurring regulatory events actually control metabolic function and the distribution of intracellular fluxes. Here, we unravel condition-dependent transcriptional control of Escherichia