Documenti
L091000
Sigma-Aldrich
N,N-dimetilformammide
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
About This Item
Formula condensata:
HCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
Beilstein:
605365
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Limite di esplosione
15.2 %
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Impurezze
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
≤9 ppm Amine content
Colore
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
P. eboll.
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N,N-Dimethylformamide (DMF) is an amide that works as a multipurpose reagent that is an effective polar solvent for various compounds and a ligand for metallic compounds. It also acts as a key intermediate as an electrophilic or nucleophilic agent for mediating reactions as it delivers its own H, C, N, and O atoms in compound synthesis.
Applicazioni
DMF is a widely used polar solvent in which organic, organometallic, and bioorganic transformations are carried out. It is also a solvent for many hydrophobic organic compounds and acts as a source of building blocks in various organic synthesis reactions.
Solvente per molti composti organici idrofobi.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)