Documenti fondamentali
488348
Sigma-Aldrich
Butane-d10
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2CD2CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
2.11 (vs air)
Tensione di vapore
51.6 psi ( 37.7 °C)
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Temp. autoaccensione
761 °F
P. ebollizione
−0.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−138 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
IJDNQMDRQITEOD-MWUKXHIBSA-N
Confezionamento
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 16 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)