Documenti fondamentali
700843
Sigma-Aldrich
(R)-Xyl-SDP
Sinonimo/i:
(R)-(+)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-1,1′-spirobiindane, (R)-(+)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H50P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
700.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +64.0, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
>300 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C49H50P2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)50(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)51(43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3
AZSBNBQMIMQOPG-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)