700509
Methyl-13C,d3 nosylate (methyl 4-nitrobenzenesulfonate)
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC6H4D3NO5S
Peso molecolare:
221.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99 atom % D
Stato
powder
Punto di fusione
89-92 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO5S/c1-13-14(11,12)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3/i1+1D3
RMNJNEUWTBBZPT-KQORAOOSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)