700479
Ferrocenylmethyl methacrylate
95% (NMR), contains Ionol® 46 (Raschig GmbH) as inhibitor
Sinonimo/i:
FMMA
Saggio
95% (NMR)
Stato
solid
contiene
Ionol® 46 (Raschig GmbH) as inhibitor
Punto di fusione
52-54 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(=C)C(=O)OC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C10H11O2.C5H5.Fe/c1-8(2)10(11)12-7-9-5-3-4-6-9;1-2-4-5-3-1;/h3-6H,1,7H2,2H3;1-5H;
GSPYKNCYLXXOJO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Ferrocenylmethyl Methacrylate for Functional Polymers