Documenti fondamentali
698970
Sigma-Aldrich
Diglycolic-2,2,2′,2′-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2,2′-Oxydiacetic-2,2,2′,2′-d4 acid
About This Item
Formula condensata:
O(CD2COOH)2
Peso molecolare:
138.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
flakes
Punto di fusione
140-144 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(OC([2H])([2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2
QEVGZEDELICMKH-LNLMKGTHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)