69822
Methyl DL-lactate
≥97.0% (GC)
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.413
Densità
1.093 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3
LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?