695254
Calcium borohydride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[BH4-].[BH4-].[Ca++]
InChI
1S/2BH4.Ca/h2*1H4;/q2*-1;+2
MOUPUCLGEWXWHJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
- by reacting diborane with calcium hydride/alkoxides
- by ball milling CaCl2 and NaBH4, resulting in an exchange reaction
- by exchange reaction between CaCl2 and NaBH4 in THF
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
695254-1G | 4061826741917 |