691275
Acetic anhydride
Arxada quality, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Acetanhydride, Acetic acid anhydride, Acetyl acetate, Acetyl anhydride, Ethanoic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
629 °F
Qualità
Arxada quality
Limite di esplosione
10.3 %
Produttore/marchio commerciale
Arxada AG
Impurezze
≤0.5% acetic acid
Indice di rifrazione
n20/D 1.390 (lit.)
P. eboll.
138-140 °C (lit.)
Punto di fusione
−73 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
Densità
1.08 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?